Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Prothiofos
Lieferant: Merck
40799-50MG
40799-50MGEA 143 EUR
40799-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Prothiofos
Standards Organische Standards
Prothiofos ist ein nicht-systemisches Insektizid und gehört zur Gruppe der Organophosphate. Es ist ein Acetylcholinesterase (AChE)-Hemmer, der Übererregung verursacht und die Funktion des Nervensystems beeinträchtigt. Prothiofos wird durch Kontakt und Einnahme aktiviert und wird zur Bekämpfung von Raupen, Pseudococcus spp. Thripsen, Maikäferlarven, Eulenfaltern usw. in Gemüse, Obst, Mais, Zuckerrohr, Zuckerrüben, Tee, Tabak und Zierpflanzen eingesetzt. Nach der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2076/2002 der Kommission vom 20. November 2002 ist Prothiofos gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nicht zur Verwendung als Pflanzenschutzmittel in der Europäischen Union (EU) zugelassen. Für das Vorhandensein von Prothiofos in Produkten pflanzlichen und tierischen Ursprungs gilt jedoch gemäß Art. 18(1)(b) VO 396/2005 ein standardmäßiger Rückstandshöchstwert von 0,01 mg/kg.
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P260 - P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P304 + P340 + P310