Graphit (natürlich) ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
40799.TA
40799.TB
40799.TC
40799.TD
40799.TAEA
59
EUR
40799.TA
40799.TB
40799.TC
40799.TD
Graphit (natürlich) ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Graphit
Formel:
C Schmelzpunkt: 3827 °C Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144065 CAS-Nummer: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,04560 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...