Kohlenstoff ≥99,999% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Charcoal

40832.KS
40832.KSEA 301 EUR
40832.KS
Kohlenstoff ≥99,999% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Carbon

Purity: 99.999% Physical Form: Hot Pressed MDL No.: MFCD00133992


Magnetron sputtering source

Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Siedepunkt: ∼4000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3727 °C
Dichte: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR