Eisen 99,95 Metals basis, sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40854.KS
40854.KSEA 219 EUR
40854.KS
Eisen 99,95 Metals basis, sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Iron
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Magnetron sputtering source
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109