Eisen 99,95 Metals basis, sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40855.KS
40855.KSEA 579 EUR
40855.KS
Eisen 99,95 Metals basis, sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Iron
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109