Propylacetat, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Essigsäurepropylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

40858-5ML
40858-5MLEA 123 EUR
40858-5ML
Propylacetat, Supelco®
Propylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009372
CAS-Nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bdc898530861b7ce0d6d05fd1ffc4e3b7af98d9&vid=64635ad8b159bd98476692ab6dd23419a3372b0e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR