Mangan ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40863.KS
40863.KSEA 983 EUR
40863.KS
Mangan ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Manganese
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Hot pressed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011111
Formel: Mn
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011111
CAS-Nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1