Mangan ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

40864.KS
40864.KSEA 1264 EUR
40864.KS
Mangan ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Manganese

Purity: 99.95% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Hot pressed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011111

Formel: Mn
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011111
CAS-Nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR