Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Scientific

40868.KS
40868.KSEA 493 EUR
40868.KS
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Molybdenum

Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 MDL No.: MFCD00003465

Formel: Mo
Molecular Weight: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR