3-Nitro-o-xylol, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,3-Dimethylnitrobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

40870-25ML
40870-25MLEA 254 EUR
40870-25ML
3-Nitro-o-xylol, Supelco®
3-Nitro-o-xylol
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 245
Dichte: 1.1402 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007162
CAS-Nummer: 83-41-0
EINECS: 201-474-3
UN: 1665
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3bad2f7443ba00c3d872fac3131a7f22ddb0fca&vid=a2d942052cc2766132e3853deb7e6eb77fc99316&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR