Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

40870.KS
40870.KSEA 218 EUR
40870.KS
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%)

Purity: 99.95% CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110


Magnetron sputtering source

Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673110
CAS-Nummer: 11106-97-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR