Niob ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Scientific

40882.KS
40882.KSEA 395 EUR
40882.KS
Niob ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Niobium

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126


Magnetron sputtering source

Formel: Nb
Molecular Weight: 92,91 g/mol
Siedepunkt: 3700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2468 °C
Dichte: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR