Nickel iron ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
40886.KS
40886.KSEA
412
EUR
40886.KS
Nickel iron ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Nickel iron
Purity: 99.95%
Molecular Formula: Ni:Fe; 81:19 wt%
MDL No.: MFCD01741928
Applications: Magnetron sputtering source