Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

40890.KS
40890.KSEA 240 EUR
40890.KS
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Silicium

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311


Magnetron sputtering source

Formel: Si
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR