Zinn ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40898.KS
40898.KSEA 174 EUR
40898.KS
Zinn ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Zinn
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Magnetron sputtering source
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587