Molybdän, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

40911.FL 40911.GT
40911.FLEA 133 EUR
40911.FL 40911.GT
Molybdän, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Molybdenum

CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465

Formel: Mo
Molecular Weight: 95.94 g/mol
Siedepunkt: 3617
Schmelzpunkt: 2622
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR