Nickel, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.05 mm (0.002 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

40914.FL 40914.GT 40914.HB
40914.FLEA 56.9 EUR
40914.FL 40914.GT 40914.HB
Nickel, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Nickel

CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137

Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR