Wolfram, Drahtgeflecht 20 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

40922.FL 40922.GT 40922.HB
40922.FLEA 163 EUR
40922.FL 40922.GT 40922.HB
Wolfram, Drahtgeflecht 20 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Tungsten

CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461


Filtration, electrodes

Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR