Wolfram, Drahtgeflecht 100 mesh, Ø 0.0254 mm (0.001 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

40924.FL 40924.GT 40924.HB
40924.FLEA 261 EUR
40924.FL 40924.GT 40924.HB
Wolfram, Drahtgeflecht 100 mesh, Ø 0.0254 mm (0.001 in)
Tungsten

CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461

Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR