Gold ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40930.GH
40930.FF
40930.FI
40930.FY
40930.GHEA
2652
EUR
40930.GH
40930.FF
40930.FI
40930.FY
Gold ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Gold
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Electrodes
Formel:
Au Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1063 °C Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...