Silber, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.0764 mm (0.003 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

40935.FL 40935.GT 40935.HB
40935.FLEA 263 EUR
40935.FL 40935.GT 40935.HB
Silber, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.0764 mm (0.003 in)
Silver

CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Wire Cloth Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397

Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR