Hastelloy C® Legierung, Drahtgeflecht 20 mesh woven from 0.23mm (0.009in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40938.FL 40938.GT 40938.HB
40938.FLEA 38.2 EUR
40938.FL 40938.GT 40938.HB
Hastelloy C® Legierung, Drahtgeflecht 20 mesh woven from 0.23mm (0.009in)
Hastelloy C® alloy
Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00801065
Applications: High strength, corrosion resistant alloy