Bismut-Blei-Legierung (55,5:44,5 gew.%), eutektisch ≥99,9% (Metall-Basis), Barren
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
40949.Q4
40949.Q4EA
78.6
EUR
40949.Q4
Bismut-Blei-Legierung (55,5:44,5 gew.%), eutektisch ≥99,9% (Metall-Basis), Barren
Bismut-Blei-Legierung (55,5:44,5 gew.%), eutektisch
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Bi:Pb; 55.5:44.5 wt%
Melting Point: 124°
MDL No.: MFCD00801141
Low melting application: fuses, etc
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...