Diethylether 99+% inhibitorfrei für die Spektrophotometrie hemmstofffrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40976.K2 40976.M1
40976.K2EA 71 EUR
40976.K2 40976.M1
Diethylether 99+% inhibitorfrei für die Spektrophotometrie hemmstofffrei
Diethylether
Purity: 99+% CAS No.: 60-29-7 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: -45°(-49°F) Physical Form: Liquid Density: 0.713 Refractive Index: 1.3525 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -116° Boiling Point: 34.6° Merck Reference: 14,3806 UN No.: 1155 MDL No.: MFCD00011646
Solvent for U.V. spectrophotometric and general use
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 34,6 °C
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0,713
Flammpunkt: –45 °C (–49 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 14,3806
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM