n-Heptan ≥96%, Ökologische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40978.K2
40978.K2EA 72.8 EUR
40978.K2
n-Heptan ≥96%, Ökologische Qualität
n-Heptan
Purity: 96+% CAS No.: 142-82-5 Molecular Formula: CH3(CH2)5CH3 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -4°(24°F) Physical Form: Liquid Density: 0.684 Refractive Index: 1.3877 Odour: Petroleum-like Melting Point: -91° Boiling Point: 97-99° Beilstein Reference: 1730763 Merck Reference: 14,4659 UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00009544
Pesticide residue, environmental, and GC analysis
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 97…99 °C
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,684
Flammpunkt: –4 °C (24 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM