Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,0% (Trockenmasse), BAKER ANALYZED®, Biochemiereagenz für die Flüssigchromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
4099-07EA 0 EUR
4099-07
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,0% (Trockenmasse), BAKER ANALYZED®, Biochemiereagenz für die Flüssigchromatographie, J.T.Baker®
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.0%
Appearance Passes Test
Assay (C₄H₁₁NO₃) (dried basis) ≥99.0 %
Absorbance of a 40% Solution - 280 nm ≤0.200
Absorbance of a 40% Solution - 400 nm ≤0.020
Insoluble Matter ≤0.005 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤2 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm