Ethylendiamin, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,2-Ethandiamin, 1,2-Diaminoethan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

41008-1ML-F
41008-1ML-FEA 46.2 EUR
41008-1ML-F
Ethylendiamin, Supelco®
Ethylendiamin
Formel: C₂H₈N₂
Molecular Weight: 60,1 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8,5 °C
Dichte: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008204
CAS-Nummer: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e957fe9df68bba1e6de9e2d3d798a4f5fc0a782a&vid=69b421ffc154a67ea9c10c44368d5e2c65a8a6e7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR