Bornitrid ≥99,99% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
41054.KS
41054.KSEA 840 EUR
41054.KS
Bornitrid ≥99,99% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Boron nitride
Purity: 99.99% Molecular Formula: BN Formula Weight: 24.82 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011317
Formel: BN
Molecular Weight: 24,82 g/mol
Schmelzpunkt: 2527 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011317
CAS-Nummer: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336