Chromdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Chromium silicide

41063.KS
41063.KSEA 998 EUR
41063.KS
Chromdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Chromium disilicide

Purity: 99.5% Molecular Formula: CrSi2 Formula Weight: 108.17 MDL No.: MFCD00168070

Formel: CrSi₂
Molecular Weight: 108.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168070
CAS-Nummer: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR