Magnesiumoxid ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: gebrannte Magnesia

41073.KS
41073.KSEA 1395 EUR
41073.KS
Magnesiumoxid ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Magnesiumoxid

Purity: 99.95% Molecular Formula: MgO; Ca 750ppm max Formula Weight: 40.30 MDL No.: MFCD00011109

Formel: MgO
Molecular Weight: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR