Niob(V)oxid ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Niobpentoxid, Diniobpentaoxid
41080.KS
41080.KSEA 635 EUR
41080.KS
Niob(V)oxid ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Niob(V)oxid
Purity: 99.95% Molecular Formula: Nb2O5 Formula Weight: 265.81 MDL No.: MFCD00011128
Magnetron sputtering target
Formel: Nb₂O₅
Molecular Weight: 265,81 g/mol
Schmelzpunkt: 1496 °C
Dichte: 4,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011128
CAS-Nummer: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559