Siliciumcarbid ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen B), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
41084.KS
41084.KSEA
1188
EUR
41084.KS
Siliciumcarbid ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen B), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Siliciumcarbid
Purity: 99.5%
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
MDL No.: MFCD00049531
Magnetron sputtering source
Formel:
SiC Molecular Weight: 40,1 g/mol Schmelzpunkt: 2700 °C Dichte: 3,22 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049531 CAS-Nummer: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...