2,4-Dimethylpentan, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

41090-5ML
41090-5MLEA 106 EUR
41090-5ML
2,4-Dimethylpentan, Supelco®
2,4-Dimethylpentane
Formel: C₇H₁₆
Molecular Weight: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –119,2 °C
Dichte: 0,6734 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008945
CAS-Nummer: 108-08-7
EINECS: 203-548-0
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81db556970aa5b67d620cc8add8bd5402e9b5a7c&vid=fed7a0f3d8c6050f0405c6d6dc00b4e7cad501ad&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR