Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Silicium(IV)oxid

41096.KS
41096.KSEA 247 EUR
41096.KS
Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Siliciumdioxid

Purity: 99.995% Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 MDL No.: MFCD00011232


Magnetron sputtering source

Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1719 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR