Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Silicium(IV)oxid
41099.KS
41099.KSEA 668 EUR
41099.KS
Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Siliciumdioxid
Purity: 99.995% Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1719 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493