Titannitrid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41110.KS
41110.KSEA
821
EUR
41110.KS
Titannitrid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Titannitrid
Purity: 99.5%
CAS No.: 25583-20-4
Molecular Formula: TiN
Formula Weight: 61.91
Physical Form: Hot pressed material
Density: 5.22
Appearance: Gray
Melting Point: 2950°
MDL No.: MFCD00049596
Magnetron sputtering source
Formel:
NTi Schmelzpunkt: 2950 °C Dichte: 5,22 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049596 CAS-Nummer: 25583-20-4 EINECS: 247-117-5 |