Zinkoxid ≥99,9% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zink(II)oxid
41123.KS
41123.KSEA
868
EUR
41123.KS
Zinkoxid ≥99,9% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Zinkoxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: OZn
Formula Weight: 81.37
Physical Form: Target
Density: 5.606
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 1975°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Magnetron sputtering source
Formel:
ZnO Molecular Weight: 81.39 g/mol Dichte: 5.606 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011300 CAS-Nummer: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9 III REACH: 01-2119463881-32 |