Zinkoxid ≥99,9% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Zink(II)oxid
41124.KS
41124.KSEA 623 EUR
41124.KS
Zinkoxid ≥99,9% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Zinkoxid
Purity: 99.9% Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 MDL No.: MFCD00011300
Formel: ZnO
Molecular Weight: 81.39 g/mol
Dichte: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32