Zinkoxid ≥99,9% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Zink(II)oxid

41126.KS
41126.KSEA 1109 EUR
41126.KS
Zinkoxid ≥99,9% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Zinkoxid

Purity: 99.9% Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 MDL No.: MFCD00011300

Formel: ZnO
Schmelzpunkt: 1975 °C
Dichte: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR