Mühle, Tube Mill control
Lieferant: IKA
4180000 20000279 20000283
412-0203EA 2510 EUR
412-0203 412-0204 412-0205
Mühle, Tube Mill control
Mühlen
Die Tube Mill control ist eine sehr vielseitige Mühle für kleine Chargen mit Einweg-Mahlkammern, Kreuzkontamination wird verhindert und Reinigungszeit eingespart.
  • Einfacher und leiser Betrieb mit Tastenfeld für den Zugriff auf verschiedene Betriebsarten
  • Programmierbare und speicherbare Testbedingungen liefern reproduzierbare Ergebnisse
  • USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation aller Parameter
  • Intervallbetrieb möglich von 5 bis 60 Sekunden
  • Schneider/Schläger aus Edelstahl
  • Einstellbare Drehzahl und Zeit
  • Staubdicht versiegeltes Gehäuse
Die Mahlkammer und Deckel bestehen a aus transparentem Material, damit Sie Ihre Tests jederzeit überprüfen können. Die Mühle eignet sich für harte (Mohshärte bis 5), trockene und spröde Materialien. Sie eignet sich besonders zum Mahlen von Saatgut wie Mais und Weizen. Die Tube Mill Control ermöglicht auch die Verarbeitung feuchter, fettiger, elastischer und faseriger Proben durch die direkte Zufuhr von Trockeneis in die Mahlkammer. Bei der Entwicklung der Mühle wurde besonderer Wert auf Sicherheit gelegt. Die Mühle startet nur, wenn die Haube geschlossen ist. Wenn die Mahlkammer nicht richtig eingesetzt oder nicht richtig verschlossen ist, zeigt die Antriebseinheit eine Fehlermeldung an und der Antrieb startet nicht. Während des Betriebs lässt sich die Mahlkammer nicht öffnen. Antrieb und Mahlkammern sind mit einer Labyrinthdichtung gesichert. Kein Staub kann aus der Kammer austreten oder in den Antrieb eindringen.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Bestellinformation: Für Informationen zu alternativen Mahlkammern wenden Sie sich bitte an Avantor.
Lieferumfang: Lieferung mit 1×MT 40 (40 ml Einweg-Mahlgefäß) und 1×MMT 40 (40 ml Mehrweg-Mahlgefäß). Einweg-Mahlgefäße müssen separat bestellt werden. Details finden Sie unter Zubehör.
Bitte beachten