Analysenmühle, A 11 basic
Lieferant: IKA
2900000 2900002
412-1111EA 2802 EUR
412-1111 432-0027
Analysenmühle, A 11 basic
Mühlen
Die Chargenmühle bietet zwei verschiedene Mahlverfahren: Prallmahlen von harten, spröden bzw. versprödeten Mahlgütern mittels Edelstahlschläger, der bis Mohshärte 6 eingesetzt werden kann. Die A 11 dient auch zum Schneidmahlen von weichen, faserigen Materialien mittels optionalem Schneidmesser.
  • Zwei Mahlverfahren: Prallmahlen und Schneidmahlen
  • Feuchte und klebrige Aufgabegüter können mittels Zugabe von Wasser zerkleinert werden
  • Mahlbecher aus ETFE mit Glasfaserverstärkung ermöglicht das Verspröden von Materialien mit flüssigem Stickstoff
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
Standards: IP-Schutzart gemäß DIN EN 60529: IP 43
Lieferumfang: Schläger zum Zerschlagen von Materialien und 80-ml-Mahlbecher im Lieferumfang enthalten; Schneidmesser nicht enthalten. Große Auswahl an optionalem Zubehör. Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.