Silber ≥99,99% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

41264.KS
41264.KSEA 478 EUR
41264.KS
Silber ≥99,99% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Silver

Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397


Magnetron sputtering source

Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR