4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
41283.03
41283.06
41283.03EA
262
EUR
41283.03
41283.06
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 69395-13-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Physical Form: Powder/Chunk
Boiling Point: 116-118°/0.5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052461
Organic intermediate
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147.18 g/mol Siedepunkt: 116…118 °C (0.5 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052461 CAS-Nummer: 69395-13-7 ADR: 6.1 III |