Phenethylamin, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

41346-5ML-F
41346-5ML-FEA 105 EUR
41346-5ML-F
Phenethylamin, Supelco®
Phenethylamin
Formel: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008184
CAS-Nummer: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2735
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aecd7a7f6e8af8a640f0a4e13019453b8515157&vid=d3dfc0e3c807bdeb2f3bd974626208e728a6019e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR