Quecksilber(II)sulfat ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

413651000 413655000 413650025
413651000.EA 110 EUR
413651000. 413655000. 413650025.
Quecksilber(II)sulfat ACS
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 6,47 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR