Xylenolorange Tetranatriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41379.04 41379.09 41379.18
41379.04EA 70.4 EUR
41379.04 41379.09 41379.18
Xylenolorange Tetranatriumsalz ACS
Xylenolorange Tetranatriumsalz
CAS No.: 3618-43-7 Molecular Formula: C31H28N2Na4O13S Formula Weight: 760.59 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 210° dec. MDL No.: MFCD00044293
Formel: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Schmelzpunkt: 210 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044293
CAS-Nummer: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8