Bismut ≥99,99% (Metall-Basis), Nadeln
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Wismut
41485.22
41485.36
41485.A3
41485.22EA
74.8
EUR
41485.22
41485.36
41485.A3
Bismut ≥99,99% (Metall-Basis), Nadeln
Bismut
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Approx. 1.5-3.0mm diameter; Various lengths
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formel:
Bi Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 271…272 °C Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134033 CAS-Nummer: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...