Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 630-1000 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
41530.18
41530.30
41530.18EA
180
EUR
41530.18
41530.30
Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 630-1000 µm
Glaskohlenstoff
Formel:
C Molecular Weight: 12.01 g/mol Schmelzpunkt: 3652 Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1325 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,01818 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...