Silber ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 1.3-3.2 µm

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

41599.09 41599.18 41599.30
41599.09EA 68.6 EUR
41599.09 41599.18 41599.30
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 1.3-3.2 µm
Silver

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. 0.3-0.7m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397

Formel: Ag
Molecular Weight: 107.87 g/mol
Siedepunkt: 2212
Schmelzpunkt: 962
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR