Platin ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, hart, Dicke 0.00125 mm (0.00005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41632.FF
41632.FFEA 1468 EUR
41632.FF
Platin ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, hart, Dicke 0.00125 mm (0.00005 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Molecular Formula: Not certified pinhole free Physical Form: ≈0.017g/25x25mm, Temper: as rolled Odour: Odourless
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689